Merck
377856
Sigma-Aldrich
1-Triethylsiloxy-1,3-butadiene (cis+trans)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
184.35
Beilstein:
4367953
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
120-125 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)