Merck
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2S2
CAS番号:
分子量:
351.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)