Merck
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O7
CAS番号:
分子量:
278.30
MDL番号:
グレード
technical grade
SMILES記法
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)