Merck
371262
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium acetatodichlorodioxoruthenate(VI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4P(CH3CO2RuO2Cl2)
CAS番号:
分子量:
602.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Ru-](Cl)(Cl)(=O)=O.c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)