Merck
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c]-1,2-dithiole-3,6-dithione
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4S6
CAS番号:
分子量:
240.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical grade
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES記法
S=C1SSC2=C1SSC2=S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)