Merck
368652
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート
99%
別名:
1-イソプロピル-2,2-ジメチルトリメチレンジイソブチレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
286.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
自己発火温度
795 °F
expl. lim.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI Key
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N