Merck
368490
Sigma-Aldrich
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)