Merck
368377
Sigma-Aldrich
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O3
CAS番号:
分子量:
250.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
InChI Key
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves