Merck
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
164.59
Beilstein:
5376618
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)