Merck
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
別名:
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NSi
CAS番号:
分子量:
179.33
Beilstein:
2205626
MDL番号:
アッセイ
96%
密度
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1