Merck
36748
Sigma-Aldrich
Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
1-Boc-2-(1-naphthylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO4
CAS番号:
分子量:
355.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2cccc3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-20(2,3)26-19(25)22-13-7-12-21(22,18(23)24)14-16-10-6-9-15-8-4-5-11-17(15)16/h4-6,8-11H,7,12-14H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI Key
BWZACKVIUSVDGM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
36748-500MG:
36748-VAR:
36748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)