Merck
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12NO3P
CAS番号:
分子量:
153.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
CCCC(N)P(O)(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)