Merck
366064
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′,5′-テトラフルオロアセトフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4COCH3
CAS番号:
分子量:
192.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F