Merck
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
別名:
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O2
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2(C1)OCCO2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)