Merck
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
CAS番号:
分子量:
152.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC1=CCCC1=O
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365343-100G:
365343-VAR:
365343-BULK:
365343-25G:
試験成績書(COA)