Merck
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
204.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl