Merck
364290
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) pentasulfide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10S5Ti
CAS番号:
分子量:
338.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)