Merck
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
162.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
含みます
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC#CC#CCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)