Merck
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
別名:
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
CAS番号:
分子量:
323.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)