Merck
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
別名:
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrNO5
CAS番号:
分子量:
328.12
Beilstein:
3623239
MDL番号:
アッセイ
97%
SMILES記法
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI Key
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)