Merck
362816
Sigma-Aldrich
4-(ノニルオキシ)安息香酸
97%
別名:
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid crystal
SMILES記法
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
キラル強誘電体ベンゾア-トを含む液晶合成用の中間体です.。医薬用化合物の調製に用いられます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
362816-VAR:
362816-BULK:
362816-10G:
362816-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)