Merck
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS番号:
分子量:
115.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)