Merck
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O3
CAS番号:
分子量:
160.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
167-174 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC1CCC(OCC)O1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)