Merck
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18IN
CAS番号:
分子量:
327.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
警告
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)