Merck
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19N3O5S
CAS番号:
分子量:
329.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)