Merck
360333
Sigma-Aldrich
ホスホノギ酸ナトリウム 三塩基性 六水和物
98%
別名:
ホスカルネット, ホスホノギ酸 三ナトリウム塩 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
CAS番号:
分子量:
300.04
MDL番号:
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI Key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
文書ライブラリにアクセスする
Jocelyne Piret et al.
Journal of virology, 89(8), 4636-4644 (2015-02-13)
DNA polymerases of the Herpesviridae and bacteriophage RB69 belong to the α-like DNA polymerase family. In spite of similarities in structure and function, the RB69 enzyme is relatively resistant to foscarnet, requiring the mutation V478W in helix N to promote