Merck
360252
Sigma-Aldrich
7-メチルキサンチン
99%
別名:
2,6-ジヒドロキシ-7-メチルプリン, ヘテロキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O2
CAS番号:
分子量:
166.14
Beilstein:
171027
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
99%
SMILES記法
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI Key
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)