Merck
360228
Sigma-Aldrich
L-リシン 二塩酸塩
99%
別名:
(S)-2,6-ジアミノヘキサン酸 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
CAS番号:
分子量:
219.11
Beilstein:
4539715
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI Key
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)