Merck
356999
Sigma-Aldrich
タンタル
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
別名:
Ta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
wire
自己発火温度
572 °F
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
直径
2.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
数量
10 g = 20 cm
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
356999-50G:
356999-VAR:
356999-10G:
356999-BULK:
試験成績書(COA)