Merck
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
別名:
Perdeutero-p-difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4F2
CAS番号:
分子量:
118.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
98 atom % D
品質水準
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
切れ目付きアンプル入り
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)