Merck
347280
Sigma-Aldrich
Magnesium hexafluoroacetylacetonate 1,2-dimethoxyethane complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
CAS番号:
分子量:
528.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F