Merck
346667
Sigma-Aldrich
ベルゲニン 一水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16O9 · H2O
CAS番号:
分子量:
346.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −39°, c = 2.3 in methanol
mp
237-240 °C (lit.)
SMILES記法
O.COc1c(O)cc2C(=O)OC3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC3c2c1O
InChI
1S/C14H16O9.H2O/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12;/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3;1H2/t6-,8-,10+,12+,13-;/m1./s1
InChI Key
QCWSXSAFDSGKAT-YOKSUNLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)