Merck
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17ClO
CAS番号:
分子量:
308.80
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)