Merck
345253
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
別名:
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
197.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp
42-46 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChI Key
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
345253-1G:
345253-25G:
345253-5G:
345253-VAR:
345253-BULK:
試験成績書(COA)