Merck
344540
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxo-6-octenoate, predominantly trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
118 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344540-BULK:
344540-VAR:
344540-100MG:
344540-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)