Merck
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13NO2
CAS番号:
分子量:
299.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)