Merck
344028
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩 水和物
technical grade, ~70%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
246.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
~70%
SMILES記法
O.[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
OIKKPHLQUZYWQL-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
344028-500G:
344028-100G:
344028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)