Merck
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-Adamantylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20O4
CAS番号:
分子量:
276.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
mp
207-208 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
InChI Key
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
343692-5G:
343692-BULK:
343692-VAR:
343692-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)