Merck
343307
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシアニリン 塩酸塩
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)