Merck
343269
Sigma-Aldrich
フッ化イットリウム(III)
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
別名:
Yttrium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YF3
CAS番号:
分子量:
145.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99.9%
形状
fused
pieces
粒径
3-12 mm
密度
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for vacuum deposition.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)