Merck
342475
Sigma-Aldrich
硫化ニッケル
99.98%
別名:
二硫化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiS2
CAS番号:
分子量:
122.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99.98%
SMILES記法
S=[Ni]=S
包装
Packaged in glass bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)