Merck
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4OCF2CHF2
CAS番号:
分子量:
208.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
98 °C/65 mmHg (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)