Merck
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
295.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)