Merck
340715
Sigma-Aldrich
2,4-ジブロモ-6-フルオロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(F)NH2
CAS番号:
分子量:
268.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br