Merck
339008
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 dideuteriumphosphate
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ND4)D2PO4
CAS番号:
分子量:
121.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
mp
195-197 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]N([2H])[2H].[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)