Merck
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O2S
CAS番号:
分子量:
232.30
MDL番号:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
SMILES記法
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)