Merck
337749
Sigma-Aldrich
Benzo[a]anthracene-7,12-dione
purified by sublimation, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H10O2
CAS番号:
分子量:
258.27
Beilstein:
2052941
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
精製方法
sublimation
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)