Merck
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H46Cl4P4Pd2
CAS番号:
分子量:
1137.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)