Merck
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
363.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)