Merck
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
別名:
O-Acetylguaiacol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335177-BULK:
335177-VAR:
335177-5G:
335177-1G:
試験成績書(COA)